Merck
156892
Sigma-Aldrich
Z-L-アラニン
98%
別名:
Z-Ala-OH, カルボベンジルオキシ-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
223.23
Beilstein:
2056164
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
82-84 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
156892-BULK:
156892-VAR:
156892-100G:
156892-5G:
156892-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)