Merck
155411
Sigma-Aldrich
Tetraethyl pyrophosphite
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2POP(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
258.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
79-81 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(OCC)OP(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O5P2/c1-5-9-14(10-6-2)13-15(11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
RDXABLXNTVBVML-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Tetraethyl pyrophosphite was used in the preparation of diethyl fluorophosphonites.
The product can be used as a reagent for peptide synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
155411-25G:
155411-VAR:
155411-5G:
155411-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scot D. Pedersen et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8024-8031 (1996-11-15)
Three novel perfluorovinyl ethers containing phosphonate ester groups, diethyl 1,1,2,2,3,3,5,6,6-nonafluoro-4-oxa-5-hexenylphosphonate, (EtO)(2)P(O)(CF(2))(3)OCF=CF(2) (1), diethyl 1,1,2,2,4,5,5-heptafluoro-3-oxa-4-pentenylphosphonate, (EtO)(2)P(O)(CF(2))(2)OCF=CF(2) (2), and diethyl 1,1,2,2,4,5,5,7,8,8-decafluoro-4-trifluoromethyl-3,6-dioxa-7-octenylphosphonate, CF(2)=CFOCF(2)CF(CF(3))O(CF(2))(2)P(O)(OEt)(2) (3), have been synthesized. Perfluorovinyl ethers 1 and 2 were synthesized from methyl 4-trifluoroethenoxy-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate and methyl 3-trifluoroethenoxy-2,2,3,3-tetrafluoropropanoate, respectively, while perfluorovinyl