Merck
155403
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルホスホロジクロリダート
98%
別名:
4-ニトロフェニル ジクロロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
255.98
Beilstein:
1468239
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
InChI Key
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
155403-BULK:
155403-5G:
155403-VAR:
155403-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)