Merck
235237
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
99%
別名:
2-Chlorophenyl dichlorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2P(O)OC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
245.43
Beilstein:
911009
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
InChI Key
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate has been used in the preparation of:
  • mononucleotide building blocks
  • oligonucleotides and oligonucleotide phosphorothioates in solution
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235237-VAR:
235237-BULK:
235237-25G:
235237-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new approach to the synthesis of oligonucleotides and their phosphorothioate analogues in solution.
Reese CB and Song Q.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(21), 2787-2792 (1997)
Dealkylation of nucleoside arylmethyl 2-chlorophenyl phosphates: the 2, 4-dinitrobenzyl protecting group.
Christadoulou C and Reese CB.
Tetrahedron Letters, 24(9), 951-954 (1983)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2291-2291 (1993)