Merck
155039
Sigma-Aldrich
Diphenyl(p-tolyl)phosphine
96%
別名:
(4-メチルフェニル)ジフェニル ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PC6H4CH3
CAS番号:
分子量:
276.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
66-68 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
InChI Key
QJIMTLTYXBDJFC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 三成分環化反応
  • ピンサー型パラジウム錯体による配位能の調査
  • 第一級アルコールを用いた、キレート化補助されたオレフィンのヒドロアシル化
以下の合成の反応物質です。
  • 三核ルテニウムカルボニルトリアリールホスフィンクラスター錯体
  • 呼吸複合体の阻害によるミトコンドリアを標的とする殺レーシュマニアリード
  • InPナノファイバー/金属リン化物ナノ構造
  • パルスラジオリシス一電子酸化によるペルオキシルラジカルカチオン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
155039-BULK:
155039-VAR:
155039-50G:
155039-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1