Merck
153591
Sigma-Aldrich
Diphenylcarbamoyl chloride
98%
別名:
Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2NCOCl
CAS番号:
分子量:
231.68
Beilstein:
515312
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
溶解性
organic solvents: soluble
官能基
amine
chloro
SMILES記法
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Diphenylcarbamoyl chloride was used to isolate peptido-keratan sulphate fragments from bovine intervertebral discs.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
153591-25G:
153591-5G:
153591-100G:
153591-BULK:
153591-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J M Dickenson et al.
The Biochemical journal, 282 ( Pt 1), 267-271 (1992-02-15)
Peptido-keratan sulphate fragments were isolated from the nucleus pulposus of bovine intervertebral discs (2-year-old animals) after digestion with chondroitin ABC lyase followed by digestion with diphenylcarbamoyl chloride-treated trypsin of A1D1 proteoglycans and gel-permeation chromatography on Sepharose CL-6B. The peptido-keratan sulphate