Merck
15346
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-I)-OH
≥99.0% (TLC)
別名:
Boc-4-iodo-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH(COOH)CH2C6H4I
CAS番号:
分子量:
391.20
Beilstein:
4503851
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D +22.5±3°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~150 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI Key
JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15346-5G:4548173992747
15346-1G:
15346-BULK:
15346-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)