Merck
15119
Sigma-Aldrich
Boc-D-His-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-D-ヒスチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N3O4
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI Key
AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15119-25G:
15119-VAR:
15119-BULK:
15119-1G:
15119-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)