アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
InChI Key
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
550752-BULK:
550752-1G:
550752-5G:
550752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック