Merck
534587
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol
97%
別名:
L-Norvalinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
44-48 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI Key
ULAXUFGARZZKTK-YFKPBYRVSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol can be used:
  • As a model compound in the study of estimation of dilution enthalpies of (R)-(−)-2-amino-1-pentanol in DMSO+H2O mixtures using isothermal titration calorimeter.
  • As a substrate to prepare tricyclic heterocyclic compounds as possible antagonists of corticotropin-releasing factor-1.
  • As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of an antiviral agent telaprevir.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
534587-1G:
534587-BULK:
534587-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ugi and Passerini reactions of biocatalytically derived chiral aldehydes: application to the synthesis of bicyclic pyrrolidines and of antiviral agent telaprevir
Moni L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(7), 3411-3428 (2015)