反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
濃度
51.0-56.0% (TL, ICP)
不純物
≤10% acetic acid (may contain)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
182 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[TlH].CC(O)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Tl/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
InChI Key
SMRRYUGQTFYZGD-UHFFFAOYSA-K
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151165-VAR:
151165-BULK:
151165-100G:
151165-25G:4548173106182
151165-5G:4548173106199