Merck
148067
Sigma-Aldrich
Glycidyl 4-methoxyphenyl ether
99%
別名:
2,3-Epoxypropyl 4-methoxyphenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O3
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI Key
AVWGFHZLPMLKBL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
148067-BULK:
148067-100G:
148067-25G:
148067-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ya'nan Wang et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-30)
Ring-opening copolymerization (ROCOP) is an effective means to prepare functionalized polyester. In this work, a type of selenide-containing polyesters with controllable structure, molecular weight, and molecular weight distribution was successfully prepared by ROCOP of γ-selenobutyrolactone and epoxy compounds. The influence