Merck
147702
Sigma-Aldrich
trans-3-(ジメチルアミノ)アクリロニトリル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH=CHCN
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
76-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
nitrile
SMILES記法
CN(C)\C=C\C#N
InChI
1S/C5H8N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H,1-2H3/b5-3+
InChI Key
ZKKBIZXAEDFPNL-HWKANZROSA-N
詳細
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile has been investigated for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice via CYP2E1-mediated metabolism.
その他情報
cis-体を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
147702-BULK:
147702-VAR:
147702-5G:4548173105833
147702-25G:4548173105826
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sandra Saldaña-Ruíz et al.
Toxicology letters, 208(2), 125-132 (2011-11-05)
Allylnitrile, cis-crotononitrile, and 3,3'-iminodipropionitrile are known to cause vestibular toxicity in rodents, and evidence is available indicating that cis-2-pentenenitrile shares this effect. We evaluated nineteen nitriles for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice, including all the above