安全性情報
8.41034
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile sulfate
for synthesis
別名:
Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N4O4S
CAS番号:
分子量:
210.21
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
226-772-0
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥96.0% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
118-122 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2C2H4N2.H2O4S/c2*3-1-2-4;1-5(2,3)4/h2*1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3