Merck
141682
Sigma-Aldrich
2-チオフェンアセトニトリル
97%
別名:
2-チエニルアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NS
CAS番号:
分子量:
123.18
Beilstein:
106960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
115-120 °C/22 mmHg (lit.)
235-238 °C (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CCc1cccs1
InChI
1S/C6H5NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3H2
InChI Key
CLSHQIDDCJTHAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Thiopheneacetonitrile was used as reagent during the synthesis of monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
141682-50G:4548173105284
141682-BULK:
141682-10G:4548173105277
141682-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hye-Seon Shin et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(11), 6324-6331 (2012-10-31)
Monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres were facilely prepared through the reduction of gold precursor, AuCl₄⁻, by 2-thiopheneacetonitrile in an aqueous solution. Concomitantly, 2-thiopheneacetonitrile polymerized during this redox process. As a result, Au nanoparticle was encapsulated by conductive polymer shell to afford