Merck
377937
Sigma-Aldrich
3-ニトロフェニルアセトニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
162.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
官能基
nitrile
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4H2
InChI Key
WAVKEPUFQMUGBP-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Nitrophenylacetonitrile is a builing block. Reactions of 3-nitrophenylacetonitrile with isopropyl alcohol, cyclohexyl alcohol and benzyl alcohol at high temperature have been reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
377937-BULK:
377937-VAR:
377937-5G:4548173141633
377937-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbon-carbon bond cleavage and esterification of phenylacetonitrile and its derivatives affording the corresponding benzoic esters.
Wang Z, et al.
J. Chem. Res. (M), 2007(6), 323-324 (2007)