Merck
141240
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-フルオロベンズアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CHO
CAS番号:
分子量:
158.56
Beilstein:
2245530
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
32-35 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI Key
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde undergoes piperidine catalyzed Knoevenagel condensation reaction with methyl cyanoacetate to yield methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoate.
アプリケーション
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde was used in the synthesis of novel copolymers of methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates and styrene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
141240-5KG:
141240-25G:
141240-BULK:
141240-VAR:
141240-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel copolymers of trisubstituted ethylenes with styrene-7. Methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates.
Kharas GB, et al.
Polym. Bull., 45(4-5), 351-357 (2000)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.