アッセイ
≥97.0% (GC)
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
n20/D 1.547
mp
17-20 °C
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-10H2
InChI Key
IQXXEPZFOOTTBA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
253.4 °F - closed cup
引火点(℃)
123 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
13815-BULK-F:
13815-INTR-F:
13815-25G-F:
13815-100G-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)