134910
(1R,2S)-(−)-Ephedrine
98%
別名:
(−)-Ephedrine, (1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]21/D −41°, c = 5 in 1 M HCl
bp
255 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
InChI Key
KWGRBVOPPLSCSI-WPRPVWTQSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134910-5G:
134910-100G:
134910-BULK:
134910-25G:
134910-VAR:
134910-500G:
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
134910-100G | 4061838134769 |
134910-25G | 4061838730367 |
134910-5G |