アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
156-159 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1(CCCC1)C#C
InChI
1S/C7H10O/c1-2-7(8)5-3-4-6-7/h1,8H,3-6H2
InChI Key
LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130869-BULK:
130869-5G:
130869-VAR:
資料
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions