安全性情報
8.41522
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
別名:
1-Ethynylcyclohexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-100-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
365 °C
有効性
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-8.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
転移温度
flash point 73 °C
溶解性
10 g/L
密度
0.976 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
InChI Key
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類