Merck
129380
Sigma-Aldrich
4-Ethylcyclohexanone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
126.20
Beilstein:
1924964
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Ethylcyclohexanone was used to study the biotransformations of 4-Ethylcyclohexanone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F
引火点(℃)
63 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
129380-BULK:
129380-VAR:
129380-25G:
129380-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miyazawa M, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 75(2), 143-146 (2000)
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H