Merck
12310
Sigma-Aldrich
≥99%, reduced, powder (fine)
別名:
Fe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
フォーム
powder (fine)
品質
reduced
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
抵抗性
9.71 μΩ-cm
不純物
≤0.5% insoluble in HCl
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfide (S2-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Cu: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
還元鉄粉は、鉄スポンジとも呼ばれる、化学合成プロセスで一般的に使用される鉄の微粉末です。通常は水素ガスや一酸化炭素ガスを使用して、制御された環境下で酸化鉄を還元することによって生成されます。
還元鉄粉は、化学合成で、還元剤、触媒、あるいは前駆体として幅広い反応に用いることができます。アルデヒド、ケトン、ニトロ化合物などの有機官能基を対応する還元型に変換するために一般的に用いられています。水素化反応を促進することも知られています。
還元鉄粉は、鉄系触媒、磁性材料、顔料、金属合金などの製造に使用されます。 医薬品の合成、有機化学、工業的製造に一般的に用いられています。還元鉄粉は慎重に取り扱うことが重要です。水分および酸素と反応する性質があるため、酸化されてその特性が変化する可能性があるためです。品質を維持し、望ましくない反応を防ぐために、適切に保管し、取り扱い手順にしたがってください。
アプリケーション
  • ナトリウム-イオン電池:研究により、ナトリウム-イオン電池の費用対効果の高い陰極としての、パイン花粉由来炭素マトリックスにおける鉄ベースのNa(4)FeV(PO(4))(3)ナノ粒子の使用が実証され、持続可能なエネルギーソリューションおよび材料化学であることが示されました(Wang et al., 2024)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
12310-1KG-R:
12310-25KG-R:
12310-500G-R:
12310-2.5KG-R:
12310-25KG-H:
12310-VAR-R:
12310-6X1KG-R:
12310-6X2.5KG-R:
12310-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
鉄 NIST® SRM® 937
NIST937
Iron for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
Supelco
1.03819
Iron
鉄 powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
鉄 powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
GF65181281
Stanley Zlotkin et al.
JAMA, 310(9), 938-947 (2013-09-05)
In sub-Saharan Africa, malaria is a leading cause of childhood morbidity and iron deficiency is among the most prevalent nutritional deficiencies. In 2006, the World Health Organization and the United Nations Children's Fund released a joint statement that recommended limiting
Shaun D Wong et al.
Nature, 499(7458), 320-323 (2013-07-23)
Mononuclear non-haem iron (NHFe) enzymes catalyse a broad range of oxidative reactions, including halogenation, hydroxylation, ring closure, desaturation and aromatic ring cleavage reactions. They are involved in a number of biological processes, including phenylalanine metabolism, the production of neurotransmitters, the
Elzbieta Krzesiek et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 34(203), 289-292 (2013-07-31)
Anemia is a frequent symptom of diseases of alimentary tract, also in children. Among others, inflammatory bowel disease, celiac disease and Helicobacter pylori are most often complicated by anemia. Not infrequently these disorders are accompanied by more than one type
Iron fortification and malaria risk in children.
Andrew M Prentice et al.
JAMA, 310(9), 914-915 (2013-09-05)
M Thomas Record et al.
Faraday discussions, 160, 9-44 (2013-06-26)
Understanding how Hofmeister salt ions and other solutes interact with proteins, nucleic acids, other biopolymers and water and thereby affect protein and nucleic acid processes as well as model processes (e.g. solubility of model compounds) in aqueous solution is a