Merck
113409
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-ニトロ安息香酸
95%
別名:
6-ニトロ-m-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1959031
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
134-136 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid is used in the preparation of methyl-N-(5-methyl-2-nitrophenyl) carbamate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
113409-BULK:
113409-25G:
113409-VAR:
113409-100G:
113409-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Prokipcak JM and Forte PA.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)