Merck
110582
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチルヘキサン
99%
別名:
ジイソブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696877
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.1 psi ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
密度
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)5-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,5-Dimethylhexane has been used to study excess entropy scaling relationships for analyzing its kinetic properties using molecular simulation.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110582-5G:4548173981307
110582-BULK:
110582-VAR:
110582-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ravi Chopra et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(49), 16487-16493 (2010-11-26)
We use molecular simulation to study the ability of excess entropy scaling relationships to describe the kinetic properties of four hydrocarbon isomers: n-octane, 2,2-dimethylhexane, 2,5-dimethylhexane, and 3-methyl-3-ethylpentane. Four dynamic properties are considered: translational and rotational diffusivities, a characteristic relaxation time
Barbara Nozière et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(39), 13976-13982 (2019-07-31)
The autoxidation of organic peroxy radicals (RO2 ) into hydroperoxy-alkyl radicals (QOOH), then hydroperoxy-peroxy radicals (HOOQO2 ) is now considered to be important in the Earth's atmosphere. To avoid mechanistic uncertainties these reactions are best studied by monitoring the radicals.
Michael A Wheeler et al.
Cell, 176(3), 581-596 (2019-01-22)
Genome-wide studies have identified genetic variants linked to neurologic diseases. Environmental factors also play important roles, but no methods are available for their comprehensive investigation. We developed an approach that combines genomic data, screens in a novel zebrafish model, computational
プロトコル
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
すべて表示