143618
2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオール
97%
別名:
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxyhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-Dimethylhexane-2,5-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(3)
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)CH2CH2C(OH)(CH3)2
CAS番号:
分子量:
146.23
Beilstein:
1361437
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
bp
214-215 °C (lit.)
mp
86-90 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘテロポリ酸触媒脱水時の2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオールは、立体特異的な分子内SN2メカニズムにより、環状エーテルを生成します。また、濃硫酸中でニトリルと反応して、Δ1-ピロリンを生成します。
アプリケーション
2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオールは、分子内N-B結合を含む6員および7員の複素環ホウ素化合物の合成に使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
143618-VAR:
143618-5G:
143618-100G:
143618-500G:
143618-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nitriles in Nuclear Heterocyclic Synthesis. II.
MEYERS AI and RITTER JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1918-1922 (1958)
Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions.
Torok B, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 305-311 (1996)
Synthesis and Spectroscopic Characterization of the First Mixed Six-and Seven-Membered Heterocyclic Boron Compounds With Intramolecular N? B Bond.
Goyal S, et al.
Main Group Metal Chemistry, 32(2), 55-64 (2009)