Merck
10720
Sigma-Aldrich
2-アミノ安息香酸tert-ブチル
≥97.0%
別名:
アントラニル酸tert-ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2
CAS番号:
分子量:
193.24
Beilstein:
2936796
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.540
密度
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI Key
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10720-BULK:
10720-VAR:
10720-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)