Merck
528137
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyltetralin
別名:
1,2,3,4-テトラヒドロ-1,5-ジメチルナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16
CAS番号:
分子量:
160.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
245-249 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
InChI Key
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
アプリケーション
HYゼオライト上で1-テトラロンの変換に用いる水素ドナーとして作用する反応剤
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
法的情報
Product of BP Amoco
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
528137-500ML:
528137-100ML:
528137-BULK:
528137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cycloisomerization of 5-(o-tolyl)-pentene over modified zeolite BEA.
Choo DH, et al.
J. Catal., 207(2), 183-193 (2002)