Documenti fondamentali
1502508
USP
Penicillina G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17KN2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.48
Beilstein:
3832841
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
penicillin & derivatives
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Descrizione generale
Penicillin G is a β-lactam antibiotic having antimicrobial action against Gram-positive and Gram-negative bacteria. Penicillin G potassium USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Penicillin G potassium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Penicillamine
  • Penicillin G Benzathine
  • Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine Injectable Suspension
  • Penicillin G Benzathine Injectable Suspension
  • Penicillin G Potassium
  • Penicillin G Potassium for Injection
  • Penicillin G Potassium for Oral Solution
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La penicillina G agisce inibendo la sintesi della parete cellulare attraverso il legame con le proteine leganti la penicillina (PBP) e inibendo il legame crociato con le catene dei peptidoglicani.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Altre note
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Norfloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1471506
Norfloxacin
Penicillina G 96.0-102.0%
Sigma-Aldrich
13752
Penicillina G
vibrant-m
P3090000
Procaine benzylpenicillin
Penicillina G powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P3032
Penicillina G
Procaine hydrochloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1564006
Procaine hydrochloride
Nahid Pourreza et al.
Journal of AOAC International, 97(4), 1225-1229 (2014-08-26)
A cloud point extraction (CPE) method for determination of trace amounts of penicillin G by spectrophotometry based on its effect on the triiodide ion (I3(-)) has been developed. Penicillin G is converted to the corresponding penicilloic acid by carrying out
Matthieu Picard et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 113(1), 75-81 (2014-05-27)
The absence of commercially available penicilloyl-polylysine (PPL) for most of the last decade severely hampered the practice of penicillin allergy evaluation because skin testing without PPL is reported to have a poor negative predictive value (NPV). To determine the safety
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy associated with neurosyphilis.
Evangelia Kararizou et al.
The American journal of the medical sciences, 349(1), 90-91 (2014-12-04)