B0900000
Penicillina G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
penicillin & derivatives
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)