Documenti fondamentali
P8721
Sigma-Aldrich
Penicillina G
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17KN2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.48
Beilstein:
3832841
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51283405
eCl@ss:
34010400
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Stato
crystalline powder
Livello qualitativo
Potenza
1440-1680 units per mg
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Stringa SMILE
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Chemical structure: ß-lactam
Applicazioni
Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumoniae. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La penicillina G agisce inibendo la sintesi della parete cellulare attraverso il legame con le proteine leganti la penicillina (PBP) e inibendo il legame crociato con le catene dei peptidoglicani.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Confezionamento
10mu,25mu,100mu
Avvertenza
Solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days. The sodium salt is soluble in H2O at 100 mg/mL.
Altre note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Erythromycin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
E0774
Erythromycin
Streptomicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S9137
Streptomicina
Amoxicillin 95.0-102.0% anhydrous basis
Sigma-Aldrich
A8523
Amoxicillin
Penicillinasi lyophilized powder, 1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Sigma-Aldrich
P0389
Penicillinasi
Tina Lund Leunbach et al.
Ugeskrift for laeger, 175(11), 742-743 (2013-03-14)
A pregnant Caucasian woman with newly diagnosed syphilis in the secondary stage was hospitalized for observation while being treated with penicillin. After one dose of penicillin the foetus was delivered by a caesarean section at gestational age 28 weeks +
R Vacheva et al.
Akusherstvo i ginekologiia, 51(6), 10-21 (2013-02-09)
The results achieved with 80% reduction in the incidence of early-onset neonatal group B streptococcal (GBS) sepsis following the implementation of the preliminary (1996, 2002) and subsequently the revised (2010) guidelines for intrapartum antibiotic prophylaxis imposed the discussion on a
Jin-Long Yang et al.
Biofouling, 29(3), 247-259 (2013-03-05)
The effects of bacterial biofilms (BFs) on larval settlement and metamorphosis of the mussel, Mytilus coruscus, were investigated in the laboratory. Of nine different isolates, Shewanella sp.1 BF induced the highest percentage of larval settlement and metamorphosis, whereas seven other
Muneki Hotomi et al.
PloS one, 8(3), e58124-e58124 (2013-03-14)
The protection against pneumococcal infections provided by currently available pneumococcal polysaccharide conjugate vaccines are restricted to the limited number of the serotypes included in the vaccine. In the present study, we evaluated the distribution of the pneumococcal capsular type and
Vasim Ahmed et al.
Journal of biotechnology, 163(4), 419-424 (2013-01-12)
In the present study, a novel strategy was adopted to synthesize, β lactamase resistant penicillin G molecules by using the unique properties of silver nanoparticles. Ascorbic acid-stabilized spherical monodispersed silver nanoparticles were prepared by a simple chemical reaction. The formation