Key Documents
B0700000
Penicillina G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17KN2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.48
Beilstein:
3832841
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
penicillin & derivatives
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Benzylpenicillin potassium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La penicillina G agisce inibendo la sintesi della parete cellulare attraverso il legame con le proteine leganti la penicillina (PBP) e inibendo il legame crociato con le catene dei peptidoglicani.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Nahid Pourreza et al.
Journal of AOAC International, 97(4), 1225-1229 (2014-08-26)
A cloud point extraction (CPE) method for determination of trace amounts of penicillin G by spectrophotometry based on its effect on the triiodide ion (I3(-)) has been developed. Penicillin G is converted to the corresponding penicilloic acid by carrying out
Matthieu Picard et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 113(1), 75-81 (2014-05-27)
The absence of commercially available penicilloyl-polylysine (PPL) for most of the last decade severely hampered the practice of penicillin allergy evaluation because skin testing without PPL is reported to have a poor negative predictive value (NPV). To determine the safety
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy associated with neurosyphilis.
Evangelia Kararizou et al.
The American journal of the medical sciences, 349(1), 90-91 (2014-12-04)