Documenti fondamentali
P3090000
Procaine benzylpenicillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Penicillin G procaine salt monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N2O4S1 · C13H20N2O2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.72
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
penicillin & derivatives
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S2[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]3NC(=O)Cc4ccccc4.N(CCOC(=O)c1ccc(cc1)N)(CC)CC.O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2.H2O/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,14-;;/m1../s1
KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Procaine benzylpenicillin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Phenazone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0800000
Phenazone
Ceftiofur VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34001
Ceftiofur
Penicillina G United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1502701
Penicillina G
Penicillina G 96.0-102.0%
Sigma-Aldrich
13752
Penicillina G