PHR3761
Penicillin G benzathine tetrahydrate
reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical secondary standard
reference material
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1502009
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 250 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S6[C@H]7N([C@H](C6(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5.N(CCNCc2ccccc2)Cc1ccccc1.O.O.O.O
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2.4H2O/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;;;;/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2;4*1H2/t2*11-,12+,14-;;;;;/m11...../s1
WIDKTXGNSOORHA-CJHXQPGBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)