P0800000
Phenazone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Antipyrine, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenazone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)