PHR1021
Clindamycin Phosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. C2269000
traceable to USP 1138008
Famiglia di API
clindamycin
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Descrizione generale
Clindamycin is a common antibiotic drug generally employed for the treatment of infections caused by gram-positive aerobes and both gram-negative and gram-positive anaerobic pathogens.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Altre note
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)