Documenti fondamentali
C5269
Sigma-Aldrich
Clindamicina
lincosamide antibiotic
Sinonimo/i:
(7S)-7-cloro-7-deossilincomicina, Cleocin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33ClN2O5S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.44
Beilstein:
4070786
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51102829
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤13%
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
AUODDLQVRAJAJM-XJQDNNTCSA-N
Descrizione generale
Struttura chimica: macrolide
Applicazioni
La clindamicina viene utilizzata per studiare le infezioni batteriche, quali la malattia da steptococco di gruppo B, la resistenza batterica e il legame alle proteine plasmatiche.
Questo prodotto è usato per studiare la sintesi proteica batterica.
Azioni biochim/fisiol
La clindamicina cloridrato è estremamente efficace contro le specie anaerobiche.
La clindamicina è un antibiotico lincosamide semisintetico preparato a partire dalla lincomicina. Inibisce la sintesi proteica batterica mediante interazioni con legami a idrogeno con il componente 23S dell′rRNA della subunità ribosomiale 50S, inducendo così la dissociazione del complesso peptidil-t-RNA. Esercita un′attività antibatterica contro i cocchi gram positivi e un′attività antiprotozoaria contro il Taxoplasma.
Altre note
Antibiotico antibatterico e antiprotozoario della classe delle lincosamidi.
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Sonja Löfmark et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 58(6), 1160-1167 (2006-10-19)
The aim was to study the long-term consequences of 1 week clindamycin administration regarding selection and persistence of resistance, resistance determinants and diversity of the Bacteroides spp. in the intestinal microflora. A total of 1306 Bacteroides isolates were collected from
Anouk E Muller et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(5), 2175-2181 (2010-02-24)
The study presented here was performed to determine the pharmacokinetics of intravenously administered clindamycin in pregnant women. Seven pregnant women treated with clindamycin were recruited. Maternal blood and arterial and venous umbilical cord blood samples were obtained. Maternal clindamycin concentrations
A Burian et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 66(1), 134-137 (2010-11-04)
although plasma protein binding (PPB) is accepted to be an essential factor in reducing antimicrobial activity, little is known about the underlying mechanisms. One possibility includes impaired penetration of an antimicrobial into bacterial cells in the presence of PPB. As
Michael C Jewett et al.
Molecular systems biology, 9, 678-678 (2013-06-27)
Purely in vitro ribosome synthesis could provide a critical step towards unraveling the systems biology of ribosome biogenesis, constructing minimal cells from defined components, and engineering ribosomes with new functions. Here, as an initial step towards this goal, we report
J Spízek et al.
Applied microbiology and biotechnology, 64(4), 455-464 (2004-02-06)
Lincomycin and clindamycin are lincosamide antibiotics used in clinical practice. Both antibiotics are bacteriostatic and inhibit protein synthesis in sensitive bacteria. They may even be bactericidal at the higher concentrations that can be reached in vivo. Clindamycin is usually more