M1547
Metronidazole
BioXtra
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Impurezze
≤0.2% Total Impurities
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Colore
white to light yellow
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Solubilità
acetic acid: 0.1 M, clear, colorless to yellow
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
parasites
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?