M3761
Metronidazole
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
crystalline
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
parasites
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cyclic voltametric determination of metronidazole at carbon paste electrode (CPE) in three different brands of metronidazole tablets
- Simultaneous determination of metronidazole, diloxanide, spiramycin, and cliquinol in pharmaceutical dosage forms by reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled to photodiode array detector (RP-HPLC-DAD)
- Development of an electrochemical sensor based on polydopamine/carboxylic multi-walled carbon nano-tubes (MWCNTs-COOH) nanocomposites for the determination of metronidazole
- Liquid chromatography–ion trap mass spectrometry (LC-MS/MS based analysis of metronidazole in water, sediment, and fish tissue samples
- Determination of metronidazole using an electrochemical sensor based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and chitosan-nickel complexes (CTS-Ni) in tablets, human urine, and serum samples
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?