Documenti fondamentali
P0389
Sigma-Aldrich
Penicillinasi
lyophilized powder, 1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Sinonimo/i:
ββ-Lattamasi I, β-Lattamasi II, Amido-β-lattam idrolasi della penicillina, Cefalosporinasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Composizione
Protein, ~10%
tecniche
activity assay: suitable
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La penicillinasi da Bacillus cereus ha dimostrato di contenere tre specie distinte se purificata ed esaminata per l′omogeneità con analisi di sedimentazione, analisi ammino-terminale ed elettroforesi su gel di acrilammide verticale.
Applicazioni
La penicillinasi può essere usata per ridurre i livelli di penicillina nei pazienti con gravi reazioni alla stessa.
Usato nella produzione della penicillina.
Usato nella produzione della penicillina. La penicillinasi da Bacillus cereus è stata usata in uno studio di confronto con la penicillinasi da Bacillus subtillis che ha mostrato una differenza significativa nella costante di Michaelis, nella forma della curva pH/attività e nelle proprietà immunologiche.
Azioni biochim/fisiol
La penicilinasi catalizza in modo specifico l′idrolisi dell′anello β-lattamico della penicillina.
Definizione di unità
Una unità idrolizzerà 1,0 μmole del substrato indicato al minuto a pH 7,0 e a 25 °C. Venduto come unità di benzilpenicillina. Questa unità internazionale (con la benzilpenicillina come substrato) equivale a circa 600 unità Levy o 75 unità Pollock.
Stato fisico
Polvere liofilizzata contenente sali tampone fosfato e citrato
Risultati analitici
Proteina determinata da biureto.
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cristian Piras et al.
Chemical science, 13(6), 1746-1758 (2022-03-15)
Large-scale population screening for early and accurate detection of disease is a key objective for future diagnostics. Ideally, diagnostic tests that achieve this goal are also cost-effective, fast and easily adaptable to new diseases with the potential of multiplexing. Mass
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569.
J Imsande et al.
The Journal of biological chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970-05-10)
A Comparison of the Properties of Penicillinase produced by Bacillus subtilis and Bacillus cereus with and without Addition of Penicillin
Manson, E., et al.
Microbiology, 11, 493-505 (1954)
M A van Opstal et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 8(1), 49-60 (1990-01-01)
An automated assay for the determination of penicillin in formulations suitable for use in pharmaceutical quality control is presented. The method is based on the classical iodometric penicillin assay which is incorporated in a flow injection analysis (FIA) system. The
Junichiro Marui et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 110(1), 8-11 (2010-06-15)
Aspergillus oryzae penicillin biosynthetic genes were clustered. The penicillin production was positively regulated by VeA, a global gene regulator required for transcriptional expression of the penicillin biosynthetic genes. Overexpression of the biosynthetic genes by a strong promoter yielded a greater