A2512
Albumina
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina, Ovoalbumina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken egg white
Livello qualitativo
Tipo
Grade VI
Saggio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
PM
44287 Da by calculation
Purificato mediante
chromatography
Concentrazione
4—20 mol/mol albumin
Grado di funzionalizzazione
4-20 mol mannose per mol ovalbumin protein
tecniche
bioconjugation: suitable
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
chicken ... OVAL(396058)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a medium for cell incubation in EliCell assay for the detection of released cytokines from eosinophil
- to induce allergic inflammation and atopic dermatitis in experimental mice
- as a component in control mixture for validating tandem mass spectral analysis
- as a model protein antigen to evaluate the in vivo efficacy of a chitosan/interleukin (IL)-12 adjuvant system
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?