1308307
USP
Hexylresorcinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hexylresorcinol
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
333-335 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)