Documenti fondamentali
H0420000
Hexylresorcinol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5C6H3-1,3-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Beilstein:
2048312
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hexylresorcinol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
333-335 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Hexylresorcinol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
388.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
198 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)