P30802
2-Phenyl-2-propanol
97%
Sinonimo/i:
α,α-Dimethylbenzyl alcohol, Dimethyl phenyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.5196 (lit.)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
28-32 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?