Key Documents
22450-U
Supelco
Trappola ossigeno/umidità Supelpure-O
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
Sinonimo/i:
Supelpure O 1/4 INCH
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Volume
120 cc
Raccordi
1/4 in. fitting
Descrizione generale
I catalizzatori per la rimozione dell′ossigeno possono ridurre l′ossigeno a meno di 2 ppb se il livello di gas in entrata non supera i 10 ppm. Poiché il catalizzatore viene applicato su un setaccio molecolare, questa trappola riesce a rimuovere anche il vapore acqueo.
Dimensioni:
  • Trappola da 120 cc: lunghezza 111/8in. (28,2 cm) x diametro 13/8 in. (35 mm)
  • Trappola da 750 cc: lunghezza 161/2 in. (41,9 cm) x diametro 25/16in. (59 mm)
  • Trappola S: lunghezza 71/2 in. (19 cm) x larghezza 59/16 in. (14,1 cm) x diametro 1/2 in. (13 mm) [lunghezza totale del letto = 193/4 in. (50,2 cm); la lunghezza del letto più estesa assicura il contatto prolungato tra gas e adsorbente e fornisce una maggiore capacità di lavoro]
Applicazioni
Two cascade columns of Molecular Sieve 5A Moisture Trap and Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap was used to purify ethylene.
Note legali
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.
Sven N
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53 (1), 15-22 (2014)