Key Documents
503096
Supelco
Trappola ossigeno/umidità Supelpure-O
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
Sinonimo/i:
SUPELPURE-O, 750CC, 1/2IN FITTINGS
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Volume
750 cc
Raccordi
1/2 in. fitting
Descrizione generale
I catalizzatori per la rimozione dell′ossigeno possono ridurre l′ossigeno a meno di 2 ppb se il livello di gas in entrata non supera i 10 ppm. Poiché il catalizzatore viene applicato su un setaccio molecolare, questa trappola riesce a rimuovere anche il vapore acqueo.
Dimensioni:
  • Trappola da 120 cc: lunghezza 111/8in. (28,2 cm) x diametro 13/8 in. (35 mm)
  • Trappola da 750 cc: lunghezza 161/2 in. (41,9 cm) x diametro 25/16in. (59 mm)
  • Trappola S: lunghezza 71/2 in. (19 cm) x larghezza 59/16 in. (14,1 cm) x diametro 1/2 in. (13 mm) [lunghezza totale del letto = 193/4 in. (50,2 cm); la lunghezza del letto più estesa assicura il contatto prolungato tra gas e adsorbente e fornisce una maggiore capacità di lavoro]
Note legali
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)