23987
Economy Moisture Trap
volume 400 cc, 1/8 in. fitting
Sinonimo/i:
ECONOMY MOISTURE-REMOVING TRAP, 400CC, 1/8IN FITTINGS
About This Item
Prodotti consigliati
Volume
400 cc
Raccordi
1/8 in. fitting
Categorie correlate
Descrizione generale
The indicating 4A changes from blue to tan at 20% relative humidity.
Note: Not for use with carrier gas streams.
Dimensions:
- 400 cc Traps: 17 1/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)