20307
Molecular Sieve, 13Å
100-120 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
Stato
solid
Confezionamento
bottle of 50 g
Matrice
Molecular Sieve 13X
Dimensione particelle
100-120 mesh
Dimensione pori
13 Å
Densità
~0.65 g/mL
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)