1.05704
Molecular sieve 0.3 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Sinonimo/i:
Molecular sieve 0.3 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Livello qualitativo
Stato
beads
tecniche
titration: suitable
Area superficiale
800 m2/g
Dimensione particelle
~10 mesh
~2 mm
Dimensione pori
0.3 nm
pH
8-11 ( in H2O)
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
700‑750 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To remove traces of moisture in chemicals.
- In ethanol-water mixture purification to obtain pure ethanol.
Caratteristiche e vantaggi
- Easy to use
- Chemically inert
- Non-toxic
- Dried liquids can be decanted
- High adsorption capacity
- Selective adsorption
- Eco-friendly