Documenti fondamentali
334413
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Stato
powder
Dimensione particelle
100 mesh (>90%)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Thermal decomposition of ammonium Y zeolite.
Ward JW.
J. Catal., 18(3), 348-351 (1970)